Documenti fondamentali
307203
Sigma-Aldrich
5-Aminoindole hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
5-Indolamine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8N2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
255-257 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Nc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H8N2.ClH/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8;/h1-5,10H,9H2;1H
CZRIFWIECZRIKN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Aminoindole hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)