Documenti fondamentali
306843
Sigma-Aldrich
N-Methyl-L-proline monohydrate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO2 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
powder
Attività ottica
[α]18/D −83.1°, c = 1 in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
114-116 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
[H]O[H].CN1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2.H2O/c1-7-4-2-3-5(7)6(8)9;/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9);1H2/t5-;/m0./s1
IXBKFJZWNAVSHW-JEDNCBNOSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)