Documenti fondamentali
289078
Sigma-Aldrich
Gold′s Reagent
95%
Sinonimo/i:
(Dimethylaminomethyleneaminomethylene)dimethylammonium chloride, [3-(Dimethylamino)-2-azaprop-2-en-1-ylidene]dimethylammonium chloride
Scegli un formato
25 G
CHF 71.50
CHF 71.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 71.50
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCH=NCH=N(CH3)2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 71.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
100-102 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
[Cl-].CN(C)\C=N\C=[N+](\C)C
InChI
1S/C6H14N3.ClH/c1-8(2)5-7-6-9(3)4;/h5-6H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
DEIBXAPEZDJDRC-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Gold′s Reagent was used in the synthesis of 4-hydroxyquinazoline by reacting with ortho aminobenzoic acids[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gupton JT, et al.
Synthetic Communications, 14(11), 1013-1025 (1984)