Documenti fondamentali
305502
Sigma-Aldrich
Lithium tris[(3-ethyl-3-pentyl)oxy]aluminohydride solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
LiAl[OC(C2H5)3]3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.904 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Li+].CCC(CC)(CC)O[AlH-](OC(CC)(CC)CC)OC(CC)(CC)CC
InChI
1S/3C7H15O.Al.Li.H/c3*1-4-7(8,5-2)6-3;;;/h3*4-6H2,1-3H3;;;/q3*-1;+2;+1;
FXBRQZDWJRAIEB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Stereocontrolled synthesis of sterols
  • Reduction reactions (reducing agent)
  • Stereoselective reduction of a-keto esters
  • Reduction of Weinreb amides
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)