Documenti fondamentali
304409
Sigma-Aldrich
3-Cyclohexyl-1-propanol
99%
About This Item
Formula condensata:
C6H11(CH2)3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.466 (lit.)
P. ebollizione
218 °C (lit.)
Densità
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H18O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2
CLYAQFSQLQTVNO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Cyclohexyl-1-propanol was used in synthesis of 3-cyclohexylpropyl caffeate via trans-esterification by Candida antarctica lipase B.[1]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of 3-cyclohexylpropyl caffeate from 5-caffeoylquinic acid with consecutive enzymatic conversions in ionic liquid.
Kurata A, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 69(3), 161-167 (2011)