Documenti fondamentali
303674
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-5-nitrobenzotrifluoride
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3(NO2)CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
36-38 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitro
Stringa SMILE
COc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6F3NO3/c1-15-7-3-5(8(9,10)11)2-6(4-7)12(13)14/h2-4H,1H3
NCPVPJVRLLHBEL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Methoxy-5-nitrobenzotrifluoride may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)