Documenti fondamentali
302570
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylpropionamide
99%
About This Item
Formula condensata:
C2H5CON(C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
99%
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. ebollizione
77 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)C(=O)CC
InChI
1S/C7H15NO/c1-4-7(9)8(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
YKOQQFDCCBKROY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Gas phase ion/molecule reaction between dialkoxyborinium cation and N,N-diethylpropionamide was studied.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
X Zheng et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 12(8), 948-955 (2001-08-17)
We report gas phase ion/molecule reactions between dialkoxyborinium cations (RO-B+-OR) and small organic amides, such as N,N-dimethylformamide and N,N-diethylpropionamide. Besides direct addition at boron, the results show efficient SN2 methyl transfer from the borinium ion to the amide. Isotopic labeling