302066
1,2-Dinitrobenzene
≥99%
Sinonimo/i:
o-Dinitrobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Stato
solid
P. ebollizione
319 °C/773 mmHg (lit.)
Punto di fusione
114-117 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 5%, clear, yellow-green
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H
IZUKQUVSCNEFMJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?