Documenti fondamentali
301396
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
96%
About This Item
Formula condensata:
CF3OC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Punto di fusione
150-154 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)14-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
RATSANVPHHXDCT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Kinetics of internal acyl migration and hydrolysis of the synthetic β-1-O-acyl-D-glucopyranuronates of 2-, 3-, and 4-(trifluoromethyl)benzoic acids in phosphate buffer was studied.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A W Nicholls et al.
Chemical research in toxicology, 9(8), 1414-1424 (1996-12-01)
High resolution 19F NMR spectroscopy has been used to investigate the kinetics of internal acyl migration and hydrolysis of the synthetic beta -1-O-acyl-D-glucopyranuronates of 2-, 3-, and 4-(trifluoromethyl) benzoic acids (TFMBAs) in phosphate buffer solutions at 30 degrees C as