300713
4-Pyrazolecarboxylic acid
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Punto di fusione
282 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cn[nH]c1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-4(8)3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)
IMBBXSASDSZJSX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3