Documenti fondamentali
300357
Sigma-Aldrich
1,4-Dihydro-2-methylbenzoic acid
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Punto di fusione
73-75 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC1=CCC=CC1C(O)=O
InChI
1S/C8H10O2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h3-5,7H,2H2,1H3,(H,9,10)
GYUSHSKDGRZQOB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Reaction between benzophenone and 1,4-dihydro-2-methylbenzoic acid was studied by combination of steady-state photolysis, laser flash photolysis and photochemically induced dynamic nuclear polarization.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Inmaculada Andreu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(36), 10089-10096 (2011-07-28)
A thorough mechanistic study has been performed on the reaction between benzophenone (BZP) and a series of 1,4-dienes, including 1,4-cyclohexadiene (CHD), 1,4-dihydro-2-methylbenzoic acid (MBA), 1,4-dihydro-1,2-dimethylbenzoic acid (DMBA) and linoleic acid (LA). A combination of steady-state photolysis, laser flash photolysis (LFP)