Documenti fondamentali
250287
Sigma-Aldrich
1,10-Diiododecane
95%
Sinonimo/i:
Decamethylene diiodide
Scegli un formato
25 G
CHF 85.30
CHF 85.30
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 85.30
About This Item
Formula condensata:
I(CH2)10I
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.07
Beilstein:
1738614
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 85.30
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
P. ebollizione
197-200 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
33-35 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
ICCCCCCCCCCI
InChI
1S/C10H20I2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-10H2
CKJCTZAIDVFHCX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Electrochemical reduction of 1,10-diiododecane at Hg cathode in dimethylformamide containing tetramethylammonium perchlorate has been investigated[1].
Applicazioni
1,10-Diiododecane has been used as:
  • an alkylating agent in the synthesis of symmetrical and unsymmetrical bis-cryptophanes[2]
  • crosslinking reagent for tetrabutylammonium polygalacturonic acid[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Electrochemical reduction of 1, 10-dihalodecanes at mercury cathodes in dimethylformamide.
Bart JC and Peters DG.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 280(1), 129-144 (1990)
Gelation of chemically cross-linked polygalacturonic acid derivatives.
Matricardi P, et al.
Carbohydrate Polymers, 27(3), 215-220 (1995)
Magali Darzac et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 48-49 (2002-07-18)
After deprotection with a palladium catalyst, mono-allylated cryptophane-A (1, 2) and cryptophane-E (3) gave the new cryptophanols 4, 5 and 6, respectively, which are important key compounds for the preparation of monofunctionalized cryptophanes as well as for the design of