Documenti fondamentali
300101
Sigma-Aldrich
2,7-Dichloro-9-fluorenone
technical grade, 90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H6Cl2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical grade
Saggio
90%
Punto di fusione
192-194 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ketone
Stringa SMILE
Clc1ccc2-c3ccc(Cl)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H6Cl2O/c14-7-1-3-9-10-4-2-8(15)6-12(10)13(16)11(9)5-7/h1-6H
HEYWYQQFXVEUSH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,7-Dichloro-9-fluorenone may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)