Documenti fondamentali
299693
Sigma-Aldrich
Azelaic acid dichloride
98%
Sinonimo/i:
Azelaoyl chloride, Nonanedioyl chloride, Nonanedioyl dichloride
Scegli un formato
25 G
CHF 118.00
CHF 118.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 118.00
About This Item
Formula condensata:
ClOC(CH2)7COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.11
Beilstein:
1365424
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 118.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.467 (lit.)
P. ebollizione
166 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
ClC(=O)CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C9H14Cl2O2/c10-8(12)6-4-2-1-3-5-7-9(11)13/h1-7H2
HGEVGSTXQGZPCL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azelaic acid dichloride (Azelaoyl chloride) was used in synthesis of:
  • series of electrochromic polyamides (alternating copolymers)[1]
  • 1,9-diphenylnonane-1,9-dione[2]
  • 1,9-di(4-butylphenyl)nonane-1,9-dione[2]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Soluble nickel bis (dithiolene) oligomers for third-order non-linear optical studies.
Callum AS.
Journal of Materials Chemistry, 4(8), 1233-1237 (1994)
Synthesis and Characterization of Electrochromic Polyamides with Well-Defined Molecular Structures and Redox Properties.
Gao J, et al.
Advances in Functional Materials, 14(6), 537-543 (2004)