298557
7-(Carboxymethoxy)-4-methylcoumarin
97%
Sinonimo/i:
2-(4-Methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyacetic acid, 2-[(4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)oxy]acetic acid, 2-[(4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy]acetic acid, 7-Carboxymethoxy-4-methylchromen-2-one, [(4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy]acetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
206-208 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ester
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)Oc2cc(OCC(O)=O)ccc12
InChI
1S/C12H10O5/c1-7-4-12(15)17-10-5-8(2-3-9(7)10)16-6-11(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,13,14)
SGCOMUOACCXIKH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)