Documenti fondamentali
298441
Sigma-Aldrich
Chloroborane methyl sulfide complex
Sinonimo/i:
Boron monochloride methyl sulfide complex, Chloro(dimethyl sulfide)dihydroboron, Monochloroborane-dimethyl sulfide, monoChloroborane methyl sulfide complex
Scegli un formato
50 G
CHF 388.00
CHF 388.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 388.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2S·BH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 388.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Densità
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thioether
Stringa SMILE
C[S+](C)[BH2-]Cl
InChI
1S/C2H8BClS/c1-5(2)3-4/h3H2,1-2H3
CUKLQTNDSCOWTI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Substitution reactions
  • Boronation reactions
  • Preparation of diborylamines
  • Preparation of unsymmetrical borafluorenes via low-temperature carbon-hydrogen activation reactions
  • Asymmetrical aldol reactions with a-chiral aldehydes
  • Addition reaction with α-pinene
Reagent for hydroboration and synthesis of chlorodialkylboranes.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2