Documenti fondamentali
297917
Sigma-Aldrich
Methyl 2,2-dichloro-2-methoxyacetate
97%
Scegli un formato
25 G
CHF 107.00
CHF 107.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 107.00
About This Item
Formula condensata:
Cl2C(OCH3)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 107.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. ebollizione
179-181 °C (lit.)
Densità
1.36 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ester
ether
Stringa SMILE
COC(=O)C(Cl)(Cl)OC
InChI
1S/C4H6Cl2O3/c1-8-3(7)4(5,6)9-2/h1-2H3
FWIGIASHGJFYOL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Methyl 2,2-dichloro-2-methoxyacetate was used in the preparation of methyl (Z)-α-methoxyacrylates via stereospecific two-carbon homologation of aldehydes under Barbier conditions[1].
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Stereoselective synthesis of methyl (Z)-a-methoxyacrylates via two-carbon homologation of aldehydes.
Baati R, et al.
Tetrahedron Letters, 50(4), 402-405 (2009)