295590
Nitrous oxide
99%
Sinonimo/i:
Dinitrogen monoxide, Laughing gas
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.53 (15 °C, vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
51.7 mmHg ( 21 °C)
Saggio
99%
P. ebollizione
−88 °C (lit.)
Punto di fusione
−91 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+]#N
InChI
1S/N2O/c1-2-3
GQPLMRYTRLFLPF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Nitrous oxide allows selective oxygen atom transfer reactions while minimizing the risk of over-oxidation.[1] Therefore, it is used to oxidize disilenes, silanimines, silaethenes and silylenes.[1]
- Along with Ru-porphyrin catalyst, it can be used in the epoxidation of olefins and steroids.[2]
- It can be used as an oxidant in for the metal-catalyzed oxidative homo- and cross-coupling of Grignard reagents.[3]
- N2O can also be used as a nitrogen-dopant source to synthesize p-type zinc oxide nanowires (ZnO NWs) via vapor-liquid-solid growth.[4]
Confezionamento
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Altre note
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Portagomma
Raccomandato
Regolatore
Valvola di controllo
Valvola di spurgo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?