Documenti fondamentali
29518
Sigma-Aldrich
(R)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis(diisopropylphosphine)
≥97%
Sinonimo/i:
(R)-2,2′-Bis(diisopropylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (R)-iPr-MeOBIPHEP, SL-A116-1
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H40O2P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Saggio
≥97%
Purezza ottica
ee: ≥99%
Stringa SMILE
COc1cccc(P(C(C)C)C(C)C)c1-c2c(OC)cccc2P(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H40O2P2/c1-17(2)29(18(3)4)23-15-11-13-21(27-9)25(23)26-22(28-10)14-12-16-24(26)30(19(5)6)20(7)8/h11-20H,1-10H3
HLLUWVKDDQIKNF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
sold in collaboration with Solvias AG
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)