Key Documents
294462
Sigma-Aldrich
p-Iodo-D-phenylalanine
97%
Sinonimo/i:
2-Amino-3-(4-iodophenyl)-propanoic acid
About This Item
Formula condensata:
C9H10NO2I
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]25/D −22°, c = 1 in 1 N HCl: ethanol, 1:1
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
251 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@H](Cc1ccc(I)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10INO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
PZNQZSRPDOEBMS-MRVPVSSYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)