Documenti
294152
Sigma-Aldrich
2,3-Diphenylmaleic anhydride
98%
Sinonimo/i:
3,4-Diphenyl-2,5-furandione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.25
Beilstein:
191180
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
159-162 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)C(c2ccccc2)=C1c3ccccc3
InChI
1S/C16H10O3/c17-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16(18)19-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
OUJCFCNZIUTYBH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
M Pawlowska et al.
Journal of chromatography. A, 666(1-2), 485-491 (1994-04-22)
New pre-column derivatizing reagents: phthalic anhydride, 3-nitrophthalic anhydride, diphenic anhydride, 1,8-naphthalic anhydride and diphenylmaleic anhydride have been developed for resolving chiral compounds having amine groups. Although all of these agents produce derivatives with high molar absorptivities, the later two also