292478
4,5-Difluoro-2-nitroaniline
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
107-108 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cc(F)c(F)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4F2N2O2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H,9H2
WDMCABATCGQAKK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- 2-chloro-5,6-difluorobenzimidazole
- 1-(4,5-difluoro-2-nitrophenyl)pyrene via diazotization reaction with isoamyl nitrite in the presence of pyrene
- 5-ethoxy-6-fluorobenzofuroxan
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3