292311
2,3,6-Trichlorobenzaldehyde
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
87-89 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(Cl)c(C=O)c1Cl
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-5-1-2-6(9)7(10)4(5)3-11/h1-3H
AURSMWWOMOVHBM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 2,3,6-trichloro-5-nitrobenzaldehyde
- 2,3,6-trichloromandelic acid
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges