Documenti fondamentali
291633
Sigma-Aldrich
HY-STOR® 301 magnesium-nickel alloy
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tipo
for hydrogen storage
Stringa SMILE
[Mg].[Ni]
InChI
1S/Mg.Ni
ATTFYOXEMHAYAX-UHFFFAOYSA-N
Note legali
HY-STOR is a registered trademark of Ergenics, Inc.
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)