291277
Undecanoic δ-lactone
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. eboll.
152-155 °C/10.5 mmHg (lit.)
Densità
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3
YZRXRLLRSPQHDK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
312.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
156 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter