Documenti
290505
Sigma-Aldrich
2-Fluorostyrene
contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor, 98%
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHC6H4F
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
contiene
4-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.52 (lit.)
P. eboll.
29-30 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccccc1C=C
InChI
1S/C8H7F/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h2-6H,1H2
YNQXOOPPJWSXMW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.