Documenti fondamentali
290440
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenylacetic acid
99%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
68-70 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-1-5(3-8(11)12)2-7(10)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,11,12)
IGGNSAVLXJKCNH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3,5-Difluorophenylacetic acid is an important pharmaceutical intermediate.
Applicazioni
3,5-Difluorophenylacetic acid has been used in the synthesis of:
  • N-[N-(3,5-difluorophenylacetyl)-L-alanyl]-L-phenylglycine tert-butyl ester
  • N-acylalanine
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gilles Quéléver et al.
Organic & biomolecular chemistry, 3(13), 2450-2457 (2005-06-25)
Inhibition of gamma-secretase, one of the enzymes responsible for the cleavage of the amyloid precursor protein (APP) to produce pathogenic Abeta peptides, is an attractive approach for the treatment of Alzheimer's disease. We designed a gamma-secretase inhibitor bearing an ascorbic
Synthesis of a tetrahydroimidazo [2', 1': 2, 3] thiazolo [5, 4-c] pyridine derivative with Met inhibitory activity.
Amat M, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 3, 145-151 (2010)
Synthesis of dihalophenylacetic acids using aromatic nucleophilic substitution strategy.
Kowalczyk BA.
Synthesis, 1997(12), 1411-1414 (1997)