Documenti fondamentali
289965
Sigma-Aldrich
Protoporphyrin IX
Sinonimo/i:
3,7,12,17-Tetramethyl-8,13-divinyl-2,18-porphinedipropionic acid, Kammerer’s porphyrin, Ooporphyrin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H34N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
562.66
Beilstein:
380795
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Stringa SMILE
Cc1c(CCC(O)=O)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5C=C)c(C)c4C=C)c(C)c3CCC(O)=O
InChI
1S/C34H34N4O4/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25/h7-8,13-16,35,38H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,39,40)(H,41,42)/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-
KSFOVUSSGSKXFI-UJJXFSCMSA-N
Applicazioni
Activates soluble guanylyl cyclase.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)