289043
1,3-Dichloro-5-nitrobenzene
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
64-65 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)9(10)11/h1-3H
RNABGKOKSBUFHW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?