Key Documents
288934
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,4-dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-3-pyrrolepropionate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H21NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
chunks
Punto di fusione
75-77 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCc1c(C)[nH]c(C(=O)OCC)c1C
InChI
1S/C14H21NO4/c1-5-18-12(16)8-7-11-9(3)13(15-10(11)4)14(17)19-6-2/h15H,5-8H2,1-4H3
ZYNJVGCLOFPWFZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethyl 2,4-dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-3-pyrrolepropionate may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)