Documenti fondamentali
288470
Sigma-Aldrich
Benzyl chloride-α-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
α-Chlorotoluene-α-13C
Scegli un formato
1 G
CHF 2’030.00
CHF 2’030.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 2’030.00
About This Item
Formula condensata:
C6H513CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 2’030.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Indice di rifrazione
n20/D 1.538 (lit.)
P. ebollizione
177-181 °C (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Densità
1.109 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
Cl[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i6+1
KCXMKQUNVWSEMD-PTQBSOBMSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Heart,forestomach, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)