Documenti fondamentali
287733
Sigma-Aldrich
1-Isopropyl-1-cyclohexene
75%
About This Item
Formula condensata:
C6H9CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
75%
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
P. ebollizione
155-157 °C (lit.)
Densità
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C1=CCCCC1
Altre note
remainder 3-isopropyl-1-cyclohexene and 4-isopropyl-1-cyclohexene
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)