Documenti fondamentali
285730
Sigma-Aldrich
Ellipticine
97%
Sinonimo/i:
5,11-Dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.31
Beilstein:
221300
Numero CE:
Numero MDL:
Saggio
97%
Stringa SMILE
Cc1c2ccncc2c(C)c3c4ccccc4[nH]c13
InChI
1S/C17H14N2/c1-10-14-9-18-8-7-12(14)11(2)17-16(10)13-5-3-4-6-15(13)19-17/h3-9,19H,1-2H3
CTSPAMFJBXKSOY-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)