Documenti fondamentali
284726
Sigma-Aldrich
trans-5-Decen-1-ol
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH=CH(CH2)4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
113-118 °C/11 mmHg (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]\C(CCCC)=C(\[H])CCCCO
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h5-6,11H,2-4,7-10H2,1H3/b6-5+
WYPQHXVMNVEVEB-AATRIKPKSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)