Documenti fondamentali
283576
Sigma-Aldrich
2-Ethoxybenzonitrile
98%
About This Item
Formula condensata:
C2H5OC6H4CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.17
Beilstein:
2803453
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Numero indice EU:
613-895-3
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5322 (lit.)
Densità
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccccc1C#N
InChI
1S/C9H9NO/c1-2-11-9-6-4-3-5-8(9)7-10/h3-6H,2H2,1H3
DXTLCLWOCYLDHL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Ethoxybenzonitrile has been used in the synthesis of selective phosphodiesterase(V) inhibitor, vardenafil.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The synthesis of a phosphodiesterase (V) inhibitor Vardenafil [J].
CHEN L, et al.
Chemical Reagents, 5, 011-011 (2006)