Documenti fondamentali
283177
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzal bromide
97%
Sinonimo/i:
1-(Dibromomethyl)-3-fluorobenzene
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CHBr2
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.587 (lit.)
P. ebollizione
108-110 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
1.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cccc(c1)C(Br)Br
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)