Vai a
282987
Sodium 4-hydroxybenzenesulfonate dihydrate
98%
Sinonimo/i:
4-Hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt, Phenol-4-sulfonic acid sodium salt dihydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HOC6H4SO3Na·2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
249-038-1
Beilstein/REAXYS Number:
3803250
MDL number:
Assay:
98%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
98%
functional group
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].Oc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O4S.Na.2H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;;/h1-4,7H,(H,8,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
SXONATFNYJWFNK-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium 4-hydroxybenzenesulfonate dihydrate has been used in the preparation of:
  • series of layered divalent transition metal benzenesulfonates
  • luminescent ladder-like lanthanide coordination polymers of 4-hydroxybenzenesulfonate
  • new polynorbornene ionomers bearing fluorinated pendant benzenesulfonate groups
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
2512839490470862
description
98%
description
97%
description
technical, ≥90% (T)
description
technical
assay
98%
assay
97%
assay
≥90% (T)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
functional group
sulfonic acid
functional group
sulfonic acid
functional group
sulfonic acid
functional group
sulfonic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)