Key Documents
28270
Sigma-Aldrich
Curing Agent C
≥95.0% (NT)
Sinonimo/i:
p-Toluenesulfonic acid morpholine salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8O3S · C4H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.32
Beilstein:
4042738
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Saggio
≥95.0% (NT)
Punto di fusione
123-126 °C
Stringa SMILE
C1COCCN1.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C4H9NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-3-6-4-2-5-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);5H,1-4H2
LYWVNPSVLAFTFX-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Effective additive to reduce checking during hardening of paint films.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G. Swift et al.
Offic. Dig., Federation Paint & VarnishProd. Clubs, 29, 664-664 (1957)