Documenti fondamentali
282529
Sigma-Aldrich
4-Chloro-L-phenylalanine
98%
Sinonimo/i:
L-PCPA
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.63
Beilstein:
2416150
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D -25°, c = 0.5% in H2O
Punto di fusione
263 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
NIGWMJHCCYYCSF-QMMMGPOBSA-N
Azioni biochim/fisiol
Tryptophan hydroxylase inhibitor.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)