282286
1,4-Diiodotetrafluorobenzene
98%
Sinonimo/i:
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-diiodobenzene, 1,4-Diiodo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, 3,6-Diiodo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene, Tetrafluoro-1,4-diiodobenzene, p-Diiodoperfluorobenzene
Saggio
98%
Punto di fusione
108-110 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
iodo
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(I)c(F)c(F)c1I
InChI
1S/C6F4I2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
VIXRAZODEODOJF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
1,4-Diiodotetrafluorobenzene is a ditopic perfluorinated iodobenzene used for cocrystallization of halopyridinium salts.[3]
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?