282162
Isoquinoline
technical grade, 90-92%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
90-92%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.623 (lit.)
P. eboll.
242-243 °C (lit.)
Punto di fusione
26-28 °C (lit.)
Densità
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc2cnccc2c1
InChI
1S/C9H7N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-7H
AWJUIBRHMBBTKR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in the preparation of cis-[(dcbH2)2Ru(isq)2](ClO4)2 [dcbH2 = 4,4′-(CO2H)2-2,2′-bipyridine]
- to investigate the toxicity of three two-ring and five three-ring azaarenes to the green alga Scenedesmus acuminatus and its relationship with molecular structure
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges