46022
Pentyl acetate
puriss. p.a., ≥98.5% (GC)
Sinonimo/i:
Amyl acetate
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
4 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥98.5% (GC)
Temp. autoaccensione
680 °F
Impurezze
≤1% isopentyl acetate
Indice di rifrazione
n20/D 1.402 (lit.)
n20/D 1.403
P. ebollizione
142-149 °C (lit.)
Punto di fusione
−100 °C (lit.)
Densità
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?