Documenti fondamentali
281611
Sigma-Aldrich
Tamoxifene
96%
Sinonimo/i:
(Z)-1-(p-Dimetilamminoetossifenil)-1,2-difenil-1-butene, trans-2-[4-(1,2-difenil-1-butenil)fenossi]-N,N-dimetiletilammina
About This Item
Formula condensata:
C6H5C(C2H5)=C(C6H5)C6H4OCH2CH2N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.51
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
96%
Punto di fusione
97-98 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
Informazioni sul gene
human ... ESR1(2099)
Azioni biochim/fisiol
Antagonista degli estrogeni nella ghiandola mammaria. Blocca la produzione di VEGF stimolata dall'estradiolo nelle cellule di cancro al seno. Inibitore della protein-chinasi C
Inibitore della protein-chinasi C Induce l′apoptosi in cellule di glioma maligno umano. Il tamoxifene e il suo metabolita 4-idrossitamoxifene sono modificatori selettivi della risposta agli estrogeni (SERM) che agiscono come antagonisti degli estrogeni nella ghiandola mammaria. Blocca la produzione di VEGF stimolata dall'estradiolo nelle cellule di cancro al seno.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)