280895
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Punto di fusione
135-140 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.Brc1ccc(cc1)[N+]#N
InChI
1S/C6H4BrN2.BF4/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;2-1(3,4)5/h1-4H;/q+1;-1
FXTCQUCYDJZGGU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?