279919
2,7-Dimethylnaphthalene
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
263 °C (lit.)
Punto di fusione
94-97 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc2ccc(C)cc2c1
InChI
1S/C12H12/c1-9-3-5-11-6-4-10(2)8-12(11)7-9/h3-8H,1-2H3
LRQYSMQNJLZKPS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3