Documenti
279870
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Phenylbutyric acid
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH(C6H5)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Beilstein:
2045208
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D −93°, c = 0.9 in toluene
P. eboll.
102-104 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densità
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)/t9-/m1/s1
OFJWFSNDPCAWDK-SECBINFHSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup