279692
Ethyl isothiocyanatoacetate
97%
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.502 (lit.)
P. eboll.
104-106 °C/7 mmHg (lit.)
Densità
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ester
isothiocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)CN=C=S
InChI
1S/C5H7NO2S/c1-2-8-5(7)3-6-4-9/h2-3H2,1H3
IYPSSPPKMLXXRN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- fused pyrimidines
- ethyl (3-substituted 5-thioxo-1,2,4-triazolin-4-yl)acetates via addition-cyclization reaction with carboxylic acid hydrazides in the presence of sodium ethoxide
- 3-O-amino-2-thiohydantoins
- quinazoline, benzothienopyrimidine and benzofuropyrimidine
- thiazolo[5,4-d]thiazole
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?