278602
1-Dodecylpyridinium chloride hydrate
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid crystal
Punto di fusione
66-70 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].[H]O[H].CCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C17H30N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18;;/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
BDGGUWSWAKGEGH-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3