276286
(1R)-(−)-Camphorquinone
99%
Sinonimo/i:
(1R)-(−)-2,3-Bornanedione, 2,3-Bornanedione
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D −101°, c = 2 in toluene
Punto di fusione
200-203 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2=O
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-,10+/m1/s1
VNQXSTWCDUXYEZ-LDWIPMOCSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- α-Hydroxycamphors by selective reduction of keto groups using various vegetables.[1]
- Camphor-1,2-diamine platinum(II) complexes for DNA interaction studies.[2]
- Camphoric anhydride by unsensitized photo-oxidation in the presence of oxygen and polar solvents.[3]
- Camphorquinone-based chiral homoallylic amine, which is reacted with aldehydes to produce homoallylic primary amines via imine formation followed by 2-azonia-Cope rearrangement.[4]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?