275700
2,3-Dichlorohexafluoro-2-butene, mixture of cis and trans
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
8 (vs air)
Tensione di vapore
4.42 psi ( 20 °C)
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3458 (lit.)
P. ebollizione
66-68 °C (lit.)
Densità
1.605 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(\Cl)=C(/Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C4Cl2F6/c5-1(3(7,8)9)2(6)4(10,11)12/b2-1+
XDIDQEGAKCWQQP-OWOJBTEDSA-N
Descrizione generale
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?